Learn More
Niquel acetilacetonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437710
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3264-82-2
Fórmula molecular C10H14NiO4
Peso molecular (g/mol) 256.91
Número MDL MFCD00000024
Clave InChI BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
Nombre IUPAC níquel(2+); (E)-4-oxopent-2-en-2-olato
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel acetylacetonate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 220°C (11.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Complexometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Índice Merck 15, 6585
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.