Learn More
Bolo de níquel cromo, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel Chromium slug |
Nombre de nota | 3.175mm(0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Cr; 80:20 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 50 g |
Nombre IUPAC | cromo níquel |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.43g/slug |
Formulario | ≈0,43 g/bolo |
Título del producto
Bolo de níquel cromo, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido