Learn More
Bolo de níquel cromo, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11394478
Bolo de níquel cromo, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394478
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11394478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042366.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in diaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC cromo níquel
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈1.7g/slug
Formulario ≈1,7 g/bolo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteD09N23 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042366.18
Número de loteL28U045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042366.18
Número de loteF15K37 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042366.18
Número de loteL26Z020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042366.18
Número de loteL03L02 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042366.18
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bolo de níquel cromo, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >