Learn More
Nickel Electro™ Crisol de níquel
El crisol de níquel Nickel Electro™ no tiene grietas y es adecuado para temperaturas de hasta 350 °C.
Marca:  Nickel Electro™ 17
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11459589
  • 35.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin fisuras
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Sustitución rentable del platino
Especificaciones
Especificaciones
Níquel
1 mm
45 mm
Cada uno
50 mL
45 mm
Crisol
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Crisol de níquel >