Learn More
Nickel Electro™ Tapa de crisol de níquel
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
DiameterMetricOuter
Requires
Autoclavable,dim Material, Especificaciones de tipo de producto
- Resistentes a la corrosión
- No debe usarse con ácido nítrico
- Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto
- Sustitución rentable del platino
Tapa de crisol, níquel, asa
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Cantidad | Each |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
| Product Type | Tapa para crisol |