Learn More
Bochem™ Crisoles de níquel
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Capacidad (métrico) | 70mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 50mm |
| Altura (métrico) | 50mm |
| Product Type | Crisol |