Learn More
Nickel Electro™ Crisol de platino
Los crisoles de platino de laboratorio son duraderos y tienen una alta resistencia a la corrosión química
Marca:  Nickel Electro™ 857
Código de producto. 15851935
  • 4760.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los crisoles de platino de laboratorio son duraderos, tienen una alta resistencia a la corrosión química y pueden hacer frente a temperaturas elevadas de hasta 1200 °C
  • El listado anterior es una guía sobre la resistencia o de cualquier otro tipo de crisoles de platino, no es una guía exhaustiva
  • Recomendamos que cualquier compuesto nuevo o desconocido que se caliente por primera vez, tenga una prueba inicial con un crisol de platino existente cuando sea posible
  • Los crisoles de platino son blandos a temperatura ambiente, la deformación aumenta entre 700 °C y 1000 °C a medida que aumenta la temperatura\
  • Temperatura máxima de proceso recomendada: 1200 °C
  • Durante el calentamiento y la refrigeración, los crisoles de platino únicamente se manipulan o tocan con instrumentos/superficies recubiertos de platino o cerámica
Especificaciones
Especificaciones
Platinum
50 mL
44 mm
1200 °C
Esterilizable en autoclave
Cilindro