Learn More
Níquel(II) 2,4-pentanedionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalizador y estabilizador U.V.
28.20€ - 409.00€
CAS | 3264-82-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14NiO4 |
Peso molecular (g/mol) | 256.91 |
Número MDL | MFCD00000024 |
Clave InChI | BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L |
Sinónimo | nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii |
PubChem CID | 53384569 |
SMILES | [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11393477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018811.06 |
5 g |
28.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11323487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018811.14 |
25 g |
45.80€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11303487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018811.22 |
100 g |
110.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11313487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018811.36 |
500 g |
409.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Catalyst and U.V. stabilizer.Nickel(II) 2,4-pentanedionate is used as a precursor to nickel bis(cyclooctadiene) catalyst. It is also used in the deposition of nickel(II) oxide thin film by sol-gel techniques on conductive glass substrates. Further, it is used in organic synthesis to produce organometals. It is associated with dimethylgold(III) acetylacetonate is used in gold on nickel plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3264-82-2 | |
256.91 | |
BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L | |
53384569 |
C10H14NiO4 | |
MFCD00000024 | |
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii | |
[Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Especificaciones
Nickel(II) 2,4-pentanedionate | |
∼230°C (decomposition) | |
Odorless | |
MFCD00000024 | |
Hygroscopic | |
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii | |
BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L | |
níquel(2 +);(E)-4-oxopent-2-an-2-olato | |
53384569 | |
95% |
3264-82-2 | |
Verde | |
C10H14NiO4 | |
4157970 | |
14,6500 | |
Soluble in water,alcohol,toluene. | |
[Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
256.91 | |
256.91 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H350-H302-H317
Puede provocar cáncer.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H350i-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 221-875-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SA2100000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only