Learn More
Carbonato de níquel(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11318127
Carbonato de níquel(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318127
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11318127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022897.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Nickel(II) carbonate is used in sulphamate baths, metal phosphating, electroplating and ceramic applications. It acts as a precursor to catalysts and an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3333-67-3
Fórmula molecular CNiO3
Peso molecular (g/mol) 118.70
Número MDL MFCD00011144
Clave InChI ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
PubChem CID 18746
Nombre IUPAC níquel(2+); carbonato
SMILES [Ni++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) carbonate, anhydrous
Color Beige
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in dilute acids. Insoluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.72
Aspecto Light powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) carbonate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) carbonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de níquel(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >