Learn More
Hidrato de citrato de níquel(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
88.70€ - 319.00€
CAS | 6018-92-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H10Ni3O14 |
Peso molecular (g/mol) | 554.28 |
Número MDL | MFCD00054366 |
Clave InChI | UPPLJLAHMKABPR-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | nickel ii citrate hydrate |
PubChem CID | 131881812 |
Nombre IUPAC | ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; níquel |
SMILES | [Ni++].[Ni++].[Ni++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039634.22 |
100 g |
88.70€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11364587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039634.36 |
500 g |
319.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6018-92-4 | |
554.28 | |
UPPLJLAHMKABPR-UHFFFAOYSA-H | |
131881812 | |
[Ni++].[Ni++].[Ni++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
C12H10Ni3O14 | |
MFCD00054366 | |
nickel ii citrate hydrate | |
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; níquel |
Especificaciones
Nickel(II) citrate hydrate | |
C12H10Ni3O14 | |
UN3077 | |
UPPLJLAHMKABPR-UHFFFAOYSA-H | |
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; níquel | |
131881812 | |
≥98% |
6018-92-4 | |
MFCD00054366 | |
nickel ii citrate hydrate | |
[Ni++].[Ni++].[Ni++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O | |
554.28 | |
554.33 (Anhydrous) | |
Polvo/trozos |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H341-H350-H360-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIOAMBIENTE, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 227-873-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only