Learn More
Yoduro de níquel(II), anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049794
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11358117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022893.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13462-90-3 | I2Ni | 312.502 g/mol
Nickel(II) iodide serves as a catalyst in carbonylation reactions. It is also used as a reagent in organic synthesis, especially in conjunction with samarium(II) iodide. It plays an important role in homogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13462-90-3
Fórmula molecular I2Ni
Peso molecular (g/mol) 312.502
Número MDL MFCD00016264
Clave InChI BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder
PubChem CID 26038
Nombre IUPAC diyodoníquel
SMILES [Ni](I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) iodide
Punto de fusión 797°C
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.51
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 5.834 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) iodide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel iodide