Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de níquel
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de níquel Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
50.13€ - 60.20€
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Tipo de producto Espátula Chattaway
Anchura (métrico) 10 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,6 mm
Material Níquel
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11553462
Ver documentos
Fisherbrand™
2210
100 mm
50.13€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11583462
Ver documentos
Fisherbrand™
2214
200 mm
60.20€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con níquel
  • El extremo doblado y redondeado raspa y eleva materiales de frascos y matraces
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
10 mm
Níquel
Espátula Chattaway
3,6 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de níquel