Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de níquel
Obtenga resultados óptimos cuando utilice microespátulas de níquel para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones biológicas, microbiológicas y farmacéuticas, las microespátulas Chattaway de níquel Fisherbrand™ son de uso generalizado, resistentes, asequibles y resistentes a la mayoría de los disolventes.
Marca:  Fisherbrand™ 2250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11706447
  • 45.85€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente resistencia a muchos ambientes corrosivos
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas y baja presión de vapor
  • Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Acabado brillante
  • Longitud = 100 mm
  • Anchura de la hoja de la espátula = 4 mm
  • Diámetro de la parte central del mango 1,60 mm - «micro»
  • Hoja de la espátula: un extremo plano, otro extremo en ángulo de 45°
  • Se suministran en paquetes estándar de 5
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Espátula Chattaway
3,6 mm
Níquel
130 mL
4 mm
100 x 4 mm
100 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de níquel > Dimensiones (L x An): 100 x 4mm