Learn More
Nickel Electro™ Utensilios combinados de cuchara/espátula doble de níquel
Utilice una herramienta para dos trabajos. El combo de cuchara/espátula doble de níquel Nickel Electro™ mide líquidos y polvos con el extremo de cuchara y divide y separa materiales con el extremo de espátula.
18.73€ - 34.80€
Especificaciones
Cantidad 1
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de producto Espátula
Anchura (métrico) 20 mm
Material Níquel
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11716567
Ver documentos
Nickel Electro™
2001
120 mm
18.73€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11726567
Ver documentos
Nickel Electro™
2002
150 mm
21.20€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11736567
Ver documentos
Nickel Electro™
2003
180 mm
27.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11746567
Ver documentos
Nickel Electro™
2004
210 mm
34.80€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice una herramienta para dos trabajos. El combo de utensilios de cuchara/espátula doble de níquel Nickel Electro™ mide líquidos y polvos con el extremo de cuchara y divide y separa materiales con el extremo de espátula.
El utensilio de doble uso mide líquidos y polvos finos con el extremo de la cuchara; divide y separa los materiales con el extremo de la espátula.
  • Fabricado con níquel.
Especificaciones
Especificaciones
1
Espátula
Níquel
2 mL
20 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Nickel Electro™ Utensilios combinados de cuchara/espátula doble de níquel