Learn More
Buerkle™ Frasco de inmersión de latón chapado en níquel ex
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Cabezal de botella de rosca - fácil limpieza
- Mango robusto
- Gran peso (3,2 kg) para una bajada rápida
- Contenido de 1000 ml
- Altura con asas 443 mm
- Solicite el cable de bajada adecuado al mismo tiempo
- Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Frasco para inmersor |
| Material | Latón |
| Incluye | Mango robusto, cabezal de botella de rosca |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN, Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zonas 0 y 1 de protección ex. |
| Para utilizar con (equipo) | Bobinas de accionamiento manual y cables de descenso |
| Altura (métrico) | 443 mm |