Learn More
H-B Instrument™ Cajas de termómetros abiertas de latón chapado en níquel
Código de producto. 17571305 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Longitud (imperial):
12 in
Para utilizar con (equipo):
Termómetro de 30,48 cm (12 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17571305
Marca: H-B Instrument™ B614009300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta con un tapón de rosca con anillo y pequeñas aberturas alrededor de la bombilla para la circulación
  • Puede contener termómetros de una longitud de 150 mm a 460 mm
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Protege el termómetro durante su uso y almacenamiento
Longitud (métrico) 300 mm
Material Mango niquelado, Latón
Tipo de producto Caja acorazada
Longitud (imperial) 12 in
Para utilizar con (equipo) Termómetro de 30,48 cm (12 in)