Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas chapadas en níquel con mordazas revestidas de vinilo
Código de producto. 10288861
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 a 25 mm
20 a 40 mm
38 a 60 mm
Entre 30 y 80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10288861 Entre 30 y 80 mm cada uno
10533762 20 a 40 mm cada uno
10208821 12 a 25 mm cada uno
10700703 38 a 60 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10288861
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2574
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja instrumentos de vidrio delicados en el laboratorio con las pinzas chapadas en níquel Usbeck Laborgeraete™. El mecanismo de apertura de dos caras permite que las mordazas se extiendan uniformemente para conseguir estabilización y equilibrio. .
  • Cinc fundido
  • Revestimiento en polvo
  • Mordazas recubiertas de vinilo niqueladas
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas
Material Mango niquelado
Diámetro (métrico) Entre 30 y 80 mm
Recubrimiento Vinilo