Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas chapadas en níquel con mordazas revestidas de vinilo
Descripción
- Cinc fundido
- Revestimiento en polvo
- Mordazas recubiertas de vinilo niqueladas
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas |
| Material | Mango niquelado |
| Diámetro (métrico) | 20 a 40 mm |
| Longitud (métrico) | 240 mm |
| Recubrimiento | Vinilo |