Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas chapadas en níquel con mordazas revestidas de vinilo
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 a 25 mm
20 a 40 mm
38 a 60 mm
Entre 30 y 80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cinc fundido
- Revestimiento en polvo
- Mordazas recubiertas de vinilo niqueladas
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas |
| Material | Mango niquelado |
| Diámetro (métrico) | 38 a 60 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Recubrimiento | Vinilo |