Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas niqueladas
Una opción excelente para el sellado de tubos flexibles en el laboratorio. Las pinzas Hoffman R&L Enterprises™ se fabrican con latón niquelado para evitar la corrosión.
Marca: R&L Enterprises™ 9054
Detalles adicionales : Peso : 0.50400kg
Descripción
- Abertura lateral o inferior
- Disponibles para una gama de grosores de tubo
- Barra roscada con tornillo de apriete manual
Especificaciones
Clip | |
Mango niquelado | |
Para el uso con tubos con DE de 40 mm | |
10/pack |