Learn More
Solución de chapado de níquel, acabado semibrillante, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 76.38€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel plating solution
Color Verde
Nombre de nota Semi-bright finish
Número MDL MFCD00011137
Número UN UN3287
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11399687
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042026.AK
250 mL
39.90€
250 ml
11389687
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042026.K2
1 L
76.38€
1 litro
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nickel plating solution
Semi-bright finish
UN3287
Verde
MFCD00011137
Líquida
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes