Learn More
Polvo de níquel, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11399278
Polvo de níquel, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399278
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11399278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043214.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: Polvo dendrítico conductivo
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray powder
Densidad 8.908g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Cantidad 100 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo dendrítico conductivo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU01I029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/09/2022 Catalog Number043214.22,043214.A3,043214.14,043214.36
Número de loteY30H052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043214.22,043214.A3,043214.14,043214.36
Número de loteM14I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043214.22,043214.A3,043214.14,043214.36
Número de loteP01F005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043214.22,043214.A3,043214.14,043214.36
Número de loteX05H007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043214.22,043214.A3,043214.14,043214.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de níquel, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >