Learn More
Solución de níquel para ICP 10 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Código de producto. 12946354
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 10±0.02g/L
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Tipo Normas de espectrometría de masas
Nombres de analitos o componentes Ni
Disolvente o matriz HNO3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Nickel (Ni) 10000mg/l in HNO3 5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .