Learn More
Alambre de níquel, 0,38 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel wire |
Nombre de nota | 0.38mm (0.015 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 100 m |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈1.01g/m |
Formulario | Alambre, ≈1,01g/m |