Learn More
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, 99,98% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11334808
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, 99,98% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334808
100 m
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Código de producto. 11334808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043132.H4
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 1,75 g/m, templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (Metals basis)
Cantidad 100 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈1,75g/m, templado: suave
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, 99,98% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >