Learn More
Alambre de níquel, 2,0 mm de diámetro, recocido, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel wire |
| Nombre de nota | 2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Cantidad | 2 m |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈28.0g/m |
| Formulario | Alambre, ≈28,0g/m, templado: suave |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel wire
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel