Learn More
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
- Sirve como coenzima de las deshidrogenasas, especialmente en la deshidrogenación de alcoholes primarios y secundarios.
- Normalmente actúa como un aceptador de hidrógeno, formando NADH, que luego sirve como un donante de hidrógeno en la cadena respiratoria.
- Actúa como coenzima para las enzimas de transferencia de hidrógeno.
- Se utiliza como sustrato para las enzimas que consumen NAD(+), entre las que se encuentran las transferasas ADP-ribosa, las polimerasas poli(ADP-ribosa), las sintasas cADP-ribosa y las sirtuínas.
- Recientemente se ha informado que es un agonista de P2Y11.
Especificaciones
pH | 2 to 4 (1% aq. soln.) |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Soluble in water (200mg/mL) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.40 (anhydrous) |
Porcentaje de pureza | ≥93% |
Forma física | Polvo blanco |