Learn More
β-Nicotinamide mononucleotide, MedChemExpress
MedChemExpress β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
Marca:  Medchem Express HY-F0004
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16468926
  • 302.40€ / 100 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
Especificaciones
Especificaciones
β-Nicotinamide mononucleotide
White
C11H15N2O8P
β-NM NMN
NC(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)=O
334.22
Research
1094-61-7
Research
100 mg
H2O : 83.33 mg/mL (249.33 mM; Need ultrasonic)
334.22
98.0%
Solid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.