Learn More
Nidogen-1/Entactin Antibody (1G3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18388398 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18388398 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18388398
Marca: Novus Biologicals H00004811M01
Mouse Monoclonal Antibody
Nidogen-1/Entactin Monoclonal antibody specifically detects Nidogen-1/Entactin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nidogen-1/Entactin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002499
Alias de gen enactin, Entactin, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NID1 (NP_002499.1, 1148 a.a. ~ 1247 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. EGLQYPFAVTSYGKNLYFTDWKMNSVVALDLAISKETDAFQPHKQTRLYGITTALSQCPQGHNYCSVNNGGCTHLCLATPGSRTCRCPDNTLGVDCIERK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4811
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ