Learn More
Nifedipine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
L-type calcium channel blocker.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nifedipine |
CAS | 21829-25-4 |
Fórmula molecular | C17H18N2O6 |
Número MDL | MFCD00057326 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord |
Clave InChI | HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC |
Nombre IUPAC | 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
Peso molecular (g/mol) | 346.34 |