Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosina, pura, soluble en agua, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10511641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511641 25 g Frasco de vidrio 25 g
10219703 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10511641
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189480250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8005-03-6
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 616.49
Número MDL MFCD00044681
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Sinónimo Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigrosine
Nombre de nota Water soluble, Pure
Beilstein 12, 130
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Negro
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino