Learn More
Nimodipina
Código de producto. 15521242
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66085-59-4
Fórmula molecular C21H26N2O7
Peso molecular (g/mol) 418.45
Número MDL MFCD00153848
Clave InChI UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenol)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 5-o-propan-2-ilo 3-o-(2-metoxietílico)
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimodipine
Punto de fusión 124.0°C to 130.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,6636
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.44
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)