Learn More
Nimodipine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001106
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
CaV1.x blocker
L-type Ca2+ channel blocker. Induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Fórmula molecular C21H26N2O7
Número MDL MFCD00153848
Cantidad 100 mg
Sinónimo nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Clave InChI UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 3-(2-methoxyethyl) 5-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol) 418.45
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.45
Porcentaje de pureza >99%