Learn More
Etóxido de niobio (V), 99,999 % (base de metales), Ta <500ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11376998 10 g 10 g
11386998 2 g 2 g
11366998 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11376998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014689.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Preparación de óxido de niobio y óxidos metálicos mixtos
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides.Niobium(V) ethoxide is used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides and mixed metal oxides. It is also used to prepare ferroelectric nanomaterials consisting of oxides of potassium, silicon and niobium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3236-82-6
Fórmula molecular C10H25NbO5
Peso molecular (g/mol) 318.21
Número MDL MFCD00015122
Clave InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
Nombre IUPAC etanolato;niobio(5 +)
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium(V) ethoxide
Punto de fusión 6°C
Densidad 1.258 g/mL
Punto de ebullición 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C (97°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Nb(OC2H5)5
Índice de refracción 1.516
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 3678883
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents; Decomposes in water;Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.21
Porcentaje de pureza 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ta <500 ppm
Forma física Líquido