missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nirogacestat, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Nirogacestat (PF-3084014) is a reversible, orally bioavailable, noncompetitive, and selective γ-secretase inhibitor with an IC50 of 6.2 nM. Inhibition of Notch signaling by Nirogacestat while minimizing gastrointestinal toxicity presents a promising approach for research of Notch receptor-dependent cancers.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nirogacestat |
| CAS | 1290543-63-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H41F2N5O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | PF-3084014 PF-03084014 |
| Información de solubilidad | DMSO : 28.57 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | FC1=C2C(CC[C@H](N[C@@H](CCC)C(NC3=CN(C(C)(C)CNCC(C)(C)C)C=N3)=O)C2)=CC(F)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 489.64 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido