Learn More
Nisoxetine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18035162
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Noradrenalin re-uptake inhibitor
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake with little or no affinity for a range of other neurotransmitter receptors.
CAS 57754-86-6
Fórmula molecular C17H22ClNO2
Peso molecular (g/mol) 307.818
Clave InChI LCEURBZEQJZUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nisoxetine chloride
PubChem CID 134453
Nombre IUPAC 3-(2-methoxyphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=CC=C2OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nisoxetine hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.82
Porcentaje de pureza >99%