Learn More
Lámina de Nitinol, 0,127 mm de grosor, memoria de forma, superficie plana recocida y decapada, Thermo Scientific Chemicals
86.83€ - 950.73€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitinol foil |
---|---|
Nombre de nota | 0.127mm (0.005 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface |
Número MDL | MFCD02091734 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Olor | Odorless |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15423995
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045514.FF |
25 x 25 mm |
86.83€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15433995
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045514.FI |
50 x 50 mm |
311.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15443995
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045514.GH |
100 x 100 mm |
950.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nitinol foil is used in cell phone antennas, children's toys, experimental materials, eye glasses components and medical equipment. It is also used in heat engines, resilient glass frames, mechanical watch springs, temperature control system, couplings, golf club insert, biomedical and medical uses, cell-phone technology: retractable antenna, microphone boom. It is highly biocompatible and has properties suitable for use in orthopaedic implants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nitinol foil | |
MFCD02091734 | |
Odorless |
0.127mm (0.005 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface | |
Insoluble in water. | |
≈0.51g/25x25mm |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P261-P280-P363-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash contaminated clothing before reuse.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes