Learn More
Solución estándar para ISE de nitrato, Mettler Toledo™
115.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Descripción | ISE standard NO3 1000 mg/L, 500mL |
Envase | 500 ml |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.