missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarillo de nitrazina, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7041791
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15413079

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60281.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Indicador de pH

Nitrazine Yellow is used to test vaginal pH during late pregnancy to determine the breakage of the amniotic sac. To perform a fecal pH test for diagnosing intestinal infections or other digestive problems. In civil engineering, to determine the carbonatation spread in concrete structures and therefore assess the state of the rebar's passivation film.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El amarillo de nitrazina se usa para probar el pH vaginal durante la última etapa del embarazo para determinar la rotura del saco amniótico. También se utiliza para realizar una prueba de pH fecal para diagnosticar infecciones intestinales u otros problemas digestivos. En la ingeniería civil, para determinar la propagación de la carbonatación en las estructuras de hormigón y, por lo tanto, evaluar el estado de la película de pasivación de las barras de acero.

Solubilidad
Disolver en agua a 1 mg/ml

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5423-07-4
Número MDL MFCD00003938
Sinónimo C.I. 14890; Delta Yellow

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nitrazine Yellow
Fórmula molecular C16H8N4Na2O11S2
Información de solubilidad Dissolve in water at 1mg/ml
Clave InChI XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C=CC(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;3-[(2,4-dinitrofenilo)hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 542.36
PubChem CID 44134855
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.36
Color Marrón a naranja
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado