Learn More
Ácido nítrico, 65-70 %, 99,9999 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048594
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
250mL.
500 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
250 ml
500 ml
11341578 25mL. 25 ml
11331578 250mL. 250 ml
11395809 500 mL 500 ml
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11341578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010984.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición de 121 °C
Concentración Del 65 al 70%
Densidad 1.41 g/mL
Olor Punzante
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25mL.
Forma física Líquido
Número UN UN2031
Índice Merck 14,6577
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Porcentaje de pureza 99.9999%