Learn More
Ácido nítrico 65 % d=1,40, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
42.35 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Descripción
HNO3, número de CAS-7697-37-2, ácido azótico, nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido nítrico, acide nitrique, nital, gases nitrosos, salpetersaeure, hidróxido de nitrilo, rfna, 2,5 l, CHEBI:48107, amarillo, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 °C, 11349, 63,012, frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric Acid |
pH | 1 |
Color | Amarillo |
Punto de fusión | de -41 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Presión de vapor | 0,94 kPa (20 °C) |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.02g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid (65%)
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid