Learn More
Ácido nítrico, 67-70 %, Optima™, para el análisis de elementos ultratrazas, Fisher Chemical™
Código de producto. 11964091
1 l, Frasco de FEP
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Ácido nítrico, HNO3, número de CAS-7697-37-2, acide nitrique, ácido nítrico, ácido azótico, rfna, agua fuerte, hidróxido de nitrilo, salpetersaeure, gases nitrosos, nital, nitrato de hidrógeno, 500 ml
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP fabricados y limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido azótico, ácido nítrico, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido nítrico
pH 1
Color De incoloro a amarillo
Punto de fusión -41 °C
Punto de ebullición 120.5 °C
Densidad 1.40 g/cm³
Envase Frasco de FEP
Presión de vapor 0.94 kPa (20 °C)
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis.
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Número UN 2031
Índice Merck 15, 6663
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado OPTIMA™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
Título del producto
Ácido nítrico, 67-70 %, Optima™, para el análisis de elementos ultratrazas, Fisher Chemical™ >