Learn More
Ácido nítrico al 67-69 %, Trace Metal™, para análisis de trazas de metales, Fisher Chemical
HNO3, número de CAS-7697-37-2, 500 ml, amarillo, 63,02 g/mol, -41 °C, 11349, líquido, 0,94 kPa (20 °C)
237.00€ - 765.00€
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Fórmula molecular | HNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11395780
|
Fisher Chemical
A509-P500 |
500mL. |
237.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11395800
|
Fisher Chemical
A509-P212 |
2,5 l |
765.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11395790
|
Fisher Chemical
A509-P1 |
1 l |
399.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HNO3, número de CAS-7697-37-2, 500 ml, amarillo, 63,02 g/mol, -41 °C, 11349, líquido, 0,94 kPa (20 °C)
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
ácido nítrico |
Especificaciones
1 | |
7697-37-2 | |
0,94 kPa (20 °C) | |
Líquido | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
63.02g/mol |
Amarillo | |
de -41 °C | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Nitric acid 67-69%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ácido nítrico al 67-69 %, Trace Metal™, para análisis de trazas de metales, Fisher Chemical