Learn More
Ácido nítrico 68 % d=1.42, Primar Plus™, para análisis de trazas de metales, Fisher Chemical
Código de producto. 10098862 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
10098862 2.5 l 2.50 LT
10456463 500 ml 500 ML
10149982 1 l 1 LT
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10098862
Marca: Fisher Chemical N/2272/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
HNO3, número de CAS-7697-37-2, nitrato de hidrógeno, nital, agua fuerte, ácido azótico, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, 2,5 l, CHEBI:48107, amarillo, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 grados C, 11349, 63,012, frasco de plástico de HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido azótico, ácido nítrico, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
pH 1
Color Amarillo
Punto de fusión -41 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 0.94 kPa (20 °C)
Cantidad 2.5 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.02 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid (>= 68%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid