Learn More
Ácido nítrico 69 %, certificado AR, farmacopea europea, para análisis con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Amarillo |
Punto de fusión | de -42 °C |
Punto de ebullición | de 122 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid ~69% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
Título del producto
Ácido nítrico 69 %, certificado AR, farmacopea europea, para análisis con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido