Learn More
Ácido nítrico 70 % d=1,42, para uso electrónico (MOS), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1 |
| Color | Amarillo |
| CAS | 7697-37-2 |
| Punto de fusión | de -42 °C |
| Punto de ebullición | de 122 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 2,5 l |
| Fórmula molecular | HNO3 |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00011349 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid SG 1.42 (70%)
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid