Learn More
Ácido nítrico, 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
Punto de fusión | -42,0 °C |
Punto de ebullición | 122,0 °C |
Densidad | 1.4000 g/mL |
Gravedad específica | 1,4 |
Cantidad | 1 l |
Fórmula lineal | HNO3 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: >100 g/100 ml (20 °C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.01 |
Porcentaje de pureza | 70% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0448901 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 124650025,124650010 |
A0448901 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | 124650025,124650010 |
A0458647 | Certificado de análisis | 11/12/2023 | 124650025,124650011,124650010 |
A0458646 | Certificado de análisis | 11/12/2023 | 124650025,124650011,124650010 |
A0454024 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 124650026,124650025,124650011,124650010 |