Learn More
Ácido nítrico, 70 %, en agua, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Especificaciones
Especificaciones
Aspecto | Líquido transparente (se puede oscurecer en el almacenamiento) |
Nombre del producto químico o material | Ácido nítrico |
Composición | 70 % de ácido nítrico, 30 % de agua |
Punto de fusión | de -42 °C |
Punto de ebullición | 122 °C (760 mmHg) |
Concentración | De 67 % a 70 % |
Densidad | 1,4 |
Envase | Frasco de plástico |
Presión de vapor | 0,94 kPa (20 °C) |
Certificado de análisis | Disponibles |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458647 | Certificado de análisis | 11/12/2023 | 124650025,124650011,124650010 |
A0458646 | Certificado de análisis | 11/12/2023 | 124650025,124650011,124650010 |
A0454024 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 124650026,124650025,124650011,124650010 |
A0454025 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 124650026,124650025,124650011,124650010 |
A0454026 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 124650026,124650025,124650011,124650010 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid (65 - 70%)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P402-Almacenar en un lugar seco.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Título del producto
Ácido nítrico, 70 %, en agua, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido