Learn More
Ácido nítrico, ACS, 68,0-70,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431327
Click to view available options
Cantidad:
3178 g
6 x 3178 g
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Main commercial usage of Nitric acid, ACS, 68.0-70.0% is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It is used in the applications for the production of explosives, nylon precursors and specialty organic compounds. Nitric acid is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Aspecto Líquido entre incoloro y amarillo pálido
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición de 121 °C
Densidad 1,41 g/cm3 a (20 °C)
Olor Punzante
Presión de vapor 23 hPa (17 mm Hg) (a 20 °C)
Intervalo de porcentaje de ensayo 68.0 to 70.0%
Cantidad 6 x 3178 g
Forma física Líquido
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid
Información de solubilidad Miscible with water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado ACS