Learn More
Ácido nítrico, reactivo para ACS, 68-70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10381313
Ácido nítrico, reactivo para ACS, 68-70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381313
500mL., Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
500mL.
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10381313
Marca: Thermo Scientific Acros 424005001
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color Incolora
Punto de fusión -42,0 °C
Punto de ebullición 122,0 °C
% mín. CAS 68.0, 30.0
% máx. CAS 70.0, 32.0
Densidad 1.4000 g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,2 ppm máx.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,4
Cantidad 500mL.
Fórmula lineal HNO3
Forma física Líquido libre de materia suspendida o sedimento
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Índice Merck 15, 6663
Información de solubilidad Solubilidad en agua:>100 g/100 ml (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Porcentaje de pureza 68.0 to 70.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
Número de loteA0448794 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
Número de loteA0456216 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
Número de loteA0455046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
Número de loteA0398057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, 68-70% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido nítrico, reactivo para ACS, 68-70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals >